Merck
455202
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)hafnium(IV)
99.99%
別名:
Tetrakis(diethylamino)hafnium(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH2CH3)2N]4Hf
CAS番号:
分子量:
467.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
フォーム
liquid
反応適合性
core: hafnium
bp
130 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)[Hf](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Hf/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI Key
VBCSQFQVDXIOJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Atomic number of base material: 72 Hafnium
アナリシスノート
Purity excludes ~2000ppm zirconium.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
455202-10G:4548173957012
455202-BULK:
455202-25G:4548173957029
455202-VAR:
455202-100G:4548173957005
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication