アッセイ
≥99.99%
フォーム
low-melting solid
反応適合性
core: hafnium
mp
26-29 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CN(C)[Hf](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Hf/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
InChI Key
ZYLGGWPMIDHSEZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 先進半導体デバイス用のhafnium oxide薄層の堆積のための原子層堆積(ALD)前駆体として。
- ポリマー由来セラミックナノコンポジットを作製するための前駆体として。
- ALD法による、tris(isopropyl-cyclopentadienyl)cerium [Ce(iPrCp)3]前駆体をH2Oと共に用いた、Ge基質上でのHfO2、CeO2、およびCeドープHfO2薄層の作製。
- 150−250 °Cの低基質温度における、TDMAHおよびammoniaを用いたHf3N4 薄層の作製。
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
455199-VAR:
455199-5G:
455199-25G:4548173941608
455199-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック