Merck
445541
Sigma-Aldrich
ハフニウム(IV)tert-ブトキシド
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
別名:
テトラ-tert -ブトキシハフニウム, ハフニウム(IV) tert-ブトキシド, ハフニウムテトラキス(tert-ブトキシド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Hf[OC(CH3)3]4
CAS番号:
分子量:
470.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
フォーム
liquid
反応適合性
core: hafnium
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
90 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)O[Hf](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Hf/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
InChI Key
WZVIPWQGBBCHJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
基材の原子番号:72ハフニウム
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
445541-1G:
445541-5G:4548173957975
445541-VAR:
445541-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sean W Depner et al.
ACS nano, 8(5), 4678-4688 (2014-04-23)
We demonstrate that the degree of branching of the alkyl (R) chain in a Hf(OR)4 precursor allows for control over the length of HfO2 nanocrystals grown by homocondensation of the metal alkoxide with a metal halide. An extended nonhydrolytic sol-gel
資料
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
445541-1G
445541-5G4061838147141