751774
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)niobium(V)
packaged for use in deposition systems
別名:
(tert)-Butyliminotris(diethylamino)niobium, tris(N-ethylethanaminato)[2-methyl-2-propanaminato(2-)]-niobium, t-Butylimido tris(diethylamido)niobium(V)
About This Item
おすすめの製品
フォーム
liquid
反応適合性
core: niobium
密度
1.015 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCN(CC)[Nb](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Nb/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
InChI Key
CBCDPJRPMPTFKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
751774-10G:
751774-BULK:
751774-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.