Merck
235857
Sigma-Aldrich
アルミニウムエトキシド
97%
別名:
アルミニウムトリエトキシド, トリエトキシアルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
162.16
Beilstein:
3678970
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder and chunks
solid
反応適合性
core: aluminum
mp
154-159 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Al](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI Key
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アルミニウムエトキシドは、目的に合わせた特性を持つメソポーラス γ-アルミナの調製に使用することができます。 原子層堆積法を用いた Al2O3薄膜成長にも使用できます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
235857-BULK:
235857-VAR:
235857-25G:
235857-100G:
235857-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tailored mesoporous alumina prepared from different aluminum alkoxide precursors.
May M, et al.
Journal of Porous Materials, 14(2), 159-164 (2007)
Low temperature (< 100oC) deposition of aluminum oxide thin films by ALD with O3 as oxidant.
Kim SK,et al.
Journal of the Electrochemical Society, 153(5), F69-F76 (2006)
Hailong Xiong et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(6), 1801543-1801543 (2019-04-03)
Mesoporous metal oxides (MMOs) have attracted comprehensive attention in many fields, including energy storage, catalysis, and separation. Current synthesis of MMOs mainly involve use of surfactants as templates to generate mesopores and organic reagents as solvents to hinder hydrolysis and
資料
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).