Merck
220418
Sigma-Aldrich
アルミニウムイソプロポキシド
≥98%
別名:
AIP, アルミニウム イソプロピラート, アルミニウムトリイソプロポキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al[OCH(CH3)2]3
CAS番号:
分子量:
204.24
Beilstein:
3910275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
反応適合性
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
128-133 °C (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI Key
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルミニウムイソプロポキシドは、有機変換、ゾルゲル処理、および充電式電池の分野で広く使用されている多用途で安価なルイス酸触媒および脱水剤です。
アプリケーション
アルミニウムイソプロポキシドは以下の用途に使用できます:
  • ゾルゲル処理によりアルミナナノ粒子および多金属酸化物を合成するための 前駆体として。
  • メールワイン–ポンドルフ–ヴァーレイ–オッペナウアー(MPVO)反応やラクチドやラクトンの開環重合など、さまざまな有機変換の触媒として。
  • サイクル安定性と性能を強化するための、リチウムイオン電池の電極を製作するためのコーティング材料として。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
220418-100G:
220418-1KG:
220418-VAR:
220418-BULK:
220418-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jiancong Liu et al.
Science advances, 3(5), e1603171-e1603171 (2017-06-01)
Thermally activated delayed fluorescence (TADF) materials are inspiring intensive research in optoelectronic applications. To date, most of the TADF materials are limited to metal-organic complexes and organic molecules with lifetimes of several microseconds/milliseconds that are sensitive to oxygen. We report
Activity and stability studies of H-transfer reduction reactions of aldehydes and ketones over aluminium isopropoxide heterogenised catalysts
Atika Muhammad, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 12, 33970-33980 (2022)
Enhanced cathode performance:Mixed Al2O3 and LiAlO2 coating of Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2
Shengde Dong, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 12, 38153-38162 (2020)
Zhehao Huang et al.
Nature communications, 11(1), 3762-3762 (2020-07-30)
Zeolites have unique pore structures of molecular dimensions and tunable compositions, making them ideal for shape selective catalysis and separation. However, targeted synthesis of zeolites with new pore structures and compositions remains a key challenge. Here, we propose an approach
Malwina Czerwińska et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(17) (2020-09-06)
Prostate cancer is the second most frequent malignancy in men worldwide. Unfortunately, current therapies often lead to the onset of metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC), causing significant mortality. Therefore, there is an urgent need for new and targeted therapies that
資料
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.