Merck
14010
Sigma-Aldrich
塩化チタン(III) 溶液
10-15% TiCl3 basis
別名:
三塩化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiCl3
CAS番号:
分子量:
154.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
濃度
10-15% (TiCl3)
12% in hydrochloric acid
不純物
5-12% free acid (as HCl)
SMILES記法
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水素脱着および窒素-窒素結合開裂に用いる触媒
光触媒合成に用いる試薬
ナノスケルトン用のナノ構造体の合成に用いる前駆体
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14010-1.5L-R:4548173248165
14010-VAR-R:
14010-6X1L-R:4548173248202
14010-250ML-R:4548173248189
14010-1L-R:4548173248172
14010-30KG-H:
14010-6X250ML-R:4548173248219
14010-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shigehite Isobe, et al
Applied Physics Letters, 99 (2011)
D. Meroni, et al
Catalysis Today, 161, 169-174 (2011)
Shuxi Dai et al.
Nanoscale research letters, 5(11), 1829-1835 (2010-12-03)
Highly crystalline TiO(2) nanostructures were prepared through a facile inorganic acid-assisted hydrothermal treatment of hexagonal-structured assemblies of nanocrystalline titiania templated by cetyltrimethylammonium bromide (Hex-ncTiO(2)/CTAB Nanoskeleton) as starting materials. All samples were characterized by X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy
Investigation into the effectiveness of surface treatment on poly(methyl methacrylate) when exposed in the mouth.
M D Murray
The Journal of prosthetic dentistry, 59(3), 368-373 (1988-03-01)
D J Kushner et al.
Analytical biochemistry, 133(1), 116-119 (1983-08-01)
Hydroxamic acid siderophores were observed to be inactivated by exposure to titanium(III) chloride. To study the reaction, a series of eight model hydroxamic acids were prepared and reacted with titanium(III) chloride. The products were shown by ir and NMR comparisons