蒸気圧
50 mmHg ( 55 °C)
9.6 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.995% (trace metals analysis)
形状
liquid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
bp
135-136 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
密度
1.73 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- アリルシランおよびカルボニル化合物からのγ,δ-不飽和アルコール、
- 芳香族アルデヒドからのN-ホスフィノイルイミンおよびN-スルホニルイミン、
- アリルシランとアセタールからのホモアリルエーテル。6
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
697079-BULK:
697079-VAR:
697079-25G:
資料
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
Since the demonstration of the first practical solar cell 60 years ago, research on novel materials, improved solar cell design and structure, and innovative manufacturing processes have all contributed to a continuous increase in the efficiency of photovoltaic (PV) devices.