Merck
1.12352
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) chloride
99+
別名:
Tantalum(V) chloride, Tantalum pentachloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl5Ta
CAS番号:
分子量:
358.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-755-6
グレード
for analytical purposes
品質水準
有効性
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
239 °C/1013 hPa
mp
216-217 °C
密度
3.68 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
2400 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI Key
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (gravimetrically): ≥ 99.8 %
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3