Merck
734578
Sigma-Aldrich
ヨウ化ルテニウム
anhydrous, ≥99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
I3Ru
CAS番号:
分子量:
481.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
anhydrous
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
590 °C (dec.)
SMILES記法
I[Ru](I)I
InChI
1S/3HI.Ru/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
LJZVDOUZSMHXJH-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
734578-VAR:
734578-BULK:
734578-5G:4548173999487
734578-1G:4548173999470
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.