Merck
245011
Sigma-Aldrich
ドデカカルボニル三ルテニウム
99%
別名:
トリルテニウムドデカカルボニル, ルテニウムカルボニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ru3(CO)12
CAS番号:
分子量:
639.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals
反応適合性
core: ruthenium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Ru].[Ru].[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.3Ru/c12*1-2;;;
InChI Key
NQZFAUXPNWSLBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
基本物質の原子番号44 ルテニウム
アプリケーション
カルボニルクラスタ-前駆体および水素移動触媒です。芳香族ニトロ化合物をカルバミン酸塩に還元的カルボニル化するときに使用されます。ホスフィン安定化カルボニルクラスタ-が酸化物担体に担持されています。不活性オレフィン類をニトロアレ-ン類によりアリルアミノ化する改良された触媒に使用されます
シリルアセチレン類とα,ß-不飽和ケトン類を[3+2+1]カルボニル環化付加するとき使用する触媒で、α-ピロン類が高収率で得られます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
245011-VAR:
245011-50G:
245011-250MG:
245011-5G:
245011-1G:
245011-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 106, 4647-4647 (1984)
Ajeet Singh et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(39), 14033-14040 (2018-09-21)
The synthesis of pyridine alcohol based ruthenium carbonyl clusters Ru3(hep)2(CO)8 (1), Ru3(hpp)2(CO)8 (2), and Ru3(bhmp-H)2(CO)8 (3) {hep-H = 2-(2-hydroxyethyl)pyridine, hpp-H = 2-(3-hydroxypropyl)pyridine and bhmp-H2 = 2,6-bis(hydroxymethyl)pyridine} has been carried out by the reaction of the corresponding pyridine-alcohol ligands with Ru3(CO)12.
Ragaini, F. et al.
Organometallics, 18, 929-929 (1999)
Takahide Fukuyama et al.
Organic letters, 9(4), 587-589 (2007-01-25)
Ruthenium catalyzes a carbonylative [3+2+1] cycloaddition, using silylacetylenes, alpha,beta-unsaturated ketones, and CO as the starting materials, providing the new method for the synthesis of tetrasubstituted alpha-pyrones. In this reaction, the carbonyl group and alpha-carbon of vinyl ketones are incorporated as
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2649-2649 (1988)
資料
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication