Merck
668281
Sigma-Aldrich
1-Hydroxytetraphenyl-cyclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-μ-hydrotetracarbonyldiruthenium(II)
98%
別名:
2,4-シクロペンタジエン-1-オン、2,3,4,5-テトラフェニル-、ルテニウム錯体, Shvo触媒, テトラカルボニル-μ-ヒドロ[(1,2,3,4,5-H-1-ヒドロキシラト-2,3,4,5-テトラフェニル-2,4-シクロペンタジエン-1-イル][(1,2,3,4,5-H)-1-ヒドロキシ-2,3,4,5-テトラフェニル-2,4-シクロペンタジエン-1-イル]ジルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H42O6Ru2
CAS番号:
分子量:
1085.13
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
223-227 °C
SMILES記法
[Ru][RuH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O[C]1[C]([C]([C]([C]1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5.O=C6C(c7ccccc7)=C(c8ccccc8)C(c9ccccc9)=C6c%10ccccc%10
InChI
1S/C29H21O.C29H20O.4CO.2Ru.H/c2*30-29-27(23-17-9-3-10-18-23)25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22)28(29)24-19-11-4-12-20-24;4*1-2;;;/h1-20,30H;1-20H;;;;;;;
InChI Key
PISMVXYUJBWZFB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Has found numerous applications as a versatile catalyst in organic synthesis, including the reduction of aldehydes and ketones to alcohols, bimolecular disproportionation reaction of aldehydes to esters, isomerization of allylic alcohols and oxidation of alcohols.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
668281-VAR:
668281-BULK:
668281-500MG:
668281-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Combination of enzymes and metal catalysts. A powerful approach in asymmetric catalysis.
Oscar Pàmies et al.
Chemical reviews, 103(8), 3247-3262 (2003-08-14)
Prabhakaran, R.
Synlett, 2048-2048 (2004)
資料
SHVO’S CATALYST: EFFICIENT EPIMERIZATION CATALYST FOR ENZYME MEDIATED DYNAMIC KINETIC RESOLUTION (DKR).