ルテニウム触媒
適切なルテニウム触媒を用いることで、環境にやさしく入手しやすい酸化剤とさまざまな官能基の選択的酸化反応を実現できます。ルテニウム触媒は、合成化学において、アルケンの不斉エポキシ化反応、酸素分子種の生成、オレフィンのジヒドロキシル化反応、アルコールの酸化的脱水素反応などの酸化反応における選択的触媒として強力なツールとなります。
ルテニウム触媒は、オレフィンメタセシス反応の触媒としてもっとも有名なGrubbs触媒として、メタセシス反応にも広く用いられています。Grubbs触媒はさまざまな官能基に対して耐性が高く、空気中や多量の溶媒中で高い安定性を示すことから、汎用されています。