Merck
401781
Sigma-Aldrich
ビス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)コバルト(II)
別名:
CoCp*2, デカメチルコバルトセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30Co
CAS番号:
分子量:
329.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
反応適合性
core: cobalt
mp
>210 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Co].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Co/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
InChI Key
XDHJNPINFJSJJB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ビス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)コバルト(II)は、固体イオン化エネルギーが低い(3.3eV)ため、分子半導体を調製するドーパントとして広く使用されている強力な電子供与体です。ドーパントは、電子機器における電荷の注入と運搬を向上させます。
アプリケーション
ビス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)コバルト(II)は、以下に使用できます。
  • 銅フタロシアニン薄膜などの有機電子材料を製造するn型ドーパント。
  • 高品質な還元グラフェンオキシド薄膜を室温で合成する際の還元剤。
  • コバルトのプラズマ原子層堆積用の金属有機前駆体。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401781-VAR:
401781-BULK:
401781-1G:4548173952512
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carolyn N Valdez et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(28), 8924-8933 (2018-06-20)
The effects of a variety of monatomic cations (H+, Li+, Na+, K+, Mg2+, and Ca2+) and larger cations (decamethylcobaltocenium and tetrabutylammonium) on the reduction of colloidal ZnO nanocrystals (NCs) are described. Suspensions of "TOPO"-capped ZnO NCs in toluene/THF were treated
資料
The conductivity of organic semiconductors can be increased, and the barriers to charge-carrier injection from other materials can be reduced, by the use of highly reducing or oxidizing species to n- or p-dope, respectively, the semiconductor.
The conductivity of organic semiconductors can be increased, and the barriers to charge-carrier injection from other materials can be reduced, by the use of highly reducing or oxidizing species to n- or p-dope, respectively, the semiconductor.
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
すべて表示