Merck
262676
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(triphenylphosphine)cobalt(II)
98%
別名:
ビス(トリフェニルホスフィン)コバルトジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]2CoCl2
CAS番号:
分子量:
654.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
236 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Co]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Co/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
OPRPFIIIFJLFCE-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
  • 三成分カップリング反応に用いる触媒
  • エポキシド化に用いる触媒
  • スチレンのヒドロビニル化で用いる触媒
  • クロスカップリング反応に用いる触媒
  • 二量化反応に用いる触媒
  • 酸化反応に用いる触媒
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
262676-VAR:
262676-25G:
262676-BULK:
262676-5G:4548173934808
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)