About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H45BrP3Cu
CAS番号:
分子量:
930.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu]Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.BrH.Cu/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
QXLPGKOIQZWUPL-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
572144-1G:
572144-BULK:
572144-VAR:
572144-5G:4548173944319
Gurjaspreet Singh et al.
European journal of medicinal chemistry, 108, 287-300 (2015-12-24)
A series of chalconyl blended triazole allied silatranes (7a-g/8a-g/9a-g) were synthesized in good yields using a simple, economical and biocompatible synthetic route. The blend of three different pharmacologically active moieties into a single scaffold resulted into synergistic effect in their