Merck
364975
Sigma-Aldrich
水素化(トリフェニルホスフィン)銅ヘキサマー
90%
別名:
Stryker試薬, トリフェニルホスフィン–水素化銅(I)ヘキサマー, ヒドリド(トリフェニルホスフィン)銅(I)ヘキサマー, 水素化第一銅トリフェニルホスフィンヘキサマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3PCuH]6
CAS番号:
分子量:
1961.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
反応適合性
reagent type: reductant
官能基
phosphine
SMILES記法
[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12.c%13ccc(cc%13)P(c%14ccccc%14)c%15ccccc%15.c%16ccc(cc%16)P(c%17ccccc%17)c%18ccccc%18
InChI
1S/6C18H15P.6Cu.6H/c6*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;;;;;;;/h6*1-15H;;;;;;;;;;;;
InChI Key
PYHLOCIDGQNZFY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
水素化トリフェニルゲルマニウムは、水素供与体です。
アプリケーション
以下の反応のための触媒です。
  • 銅エノラートを生成する、オルト置換ケイ皮酸エステルの共役還元
  • アルデヒドの水素化を介したアルコールの化学選択的調製
  • 1,2-付加/トランスメタル化反応
  • リン含有エポキシ樹脂およびケイ素含有エポキシ樹脂を調製するためのモノマーの合成
  • ヒドロシリル化反応
  • キラル水素化反応
  • 活性化アルキンのヒドロスズ化
水素化(トリフェニルホスフィン)銅六量体の有用な合成用途の例として、化学量論的水素化、触媒的水素化、化学選択的共役還元、ならびに位置特異的ヒドリド還元および立体選択的共役ヒドリド還元が挙げられます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
364975-VAR:
364975-BULK:
364975-5G:4548173938523
364975-1G:4548173938516
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 23, 50-50 (1990)
Palladium (II)-catalyzed isomerization of olefins with tributyltin hydride.
Kim IS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72(14), 5424-5426 (2007)
Elliot L Bennett et al.
Inorganic chemistry, 53(6), 2963-2967 (2014-02-28)
A structural, spectroscopic, and computational investigation of Stryker's reagent, [HCu{P(C6H5)3}]6, and its isotopomers has provided new insights into the complex. Neutron diffraction shows that the hydrides are best described as edge bridging rather than face bridging. The combination of infrared
Elliot Bennett et al.
Inorganic chemistry, 54(5), 2213-2220 (2015-02-12)
CuH is a material that appears in a wide diversity of circumstances ranging from catalysis to electrochemistry to organic synthesis. There are both aqueous and nonaqueous synthetic routes to CuH, each of which apparently leads to a different product. We