Merck
346276
Sigma-Aldrich
テトラキス(アセトニトリル)銅(I)ヘキサフルオロホスファート
97%
別名:
第一銅 テトラキス(アセトニトリル)ヘキサフルオロホスファート, 銅(I) テトラキス(アセトニトリル)ヘキサフルオロホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3CN)4Cu]PF6
CAS番号:
分子量:
372.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.Cu.F6P/c4*1-2-3;;1-7(2,3,4,5)6/h4*1H3;;/q;;;;+1;-1
InChI Key
GNQXUMGHBSAQBV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
テトラキス(アセトニトリル)銅(I)ヘキサフルオロホスファートは、アリールアルデヒド、ジメドンの反応およびウラゾールまたはフタルヒドラジドの反応により、それぞれ、トリアゾロ[1,2-a]インダゾール-1,3,8-トリオン、および2H-インダゾロ[2,1-b]フタラジン-トリオン誘導体を合成するための触媒として用いることができます。
また、銅前駆体としても利用されます:
  • カチオン交換プロセスによるCu2S/CdSナノロッド接合の形成に
  • モノメタリック銅大環状ビキナゾリンリガンド[Cu(Mabiq)]の合成に
  • 酸化第一銅錯体[Cu(2-iQBO)(POP)]PF6]の調製に;すなわち、2-iQBO=2-(1′-イソキノリル)ベンゾキサゾールおよび POP=ビス[2-(ジフェニルフォスフィノ)フェニル]エーテル、発光性疑似多形体を形成。
  • [Cu(NHC)2]PF6錯体[(NHC = N-ヘテロサイクリックカルベン]の合成に。これはさらにカルボニル化合物のヒドロシリル化に用いることができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
346276-BULK:
346276-25G:4548173138459
346276-VAR:
346276-5G:4548173138466
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Differential conductance (dI/dV) imaging of a heterojunction-nanorod.
Kundu B, et al.
Nanotechnology, 28(9), 095705-095705 (2017)
Synthesis and characterization of [Cu (NHC)2] X complexes: Catalytic and mechanistic studies of hydrosilylation reactions.
Diez-Gonzalez S, et al.
Chemistry?A European Journal , 14(1), 158-168 (2008)
Structural Characterization and Photochemical Properties of Mono-and Bimetallic Cu-Mabiq Complexes.
Stark HS, et al.
Inorganic Chemistry, 28(9), 095705-095705 (2018)
Tetrakis (acetonitrile) copper (I) Hexafluorophosphate as an Efficient Catalyst for the Synthesis of Triazolo [1, 2-a] indazole-1, 3, 8-trione and 2Hindazolo [2, 1-b] phthalazine-trione Derivatives.
Azarifar D, et al.
Letters in Organic Chemistry, 9(2), 128-132 (2012)
Two luminescent pseudo-polymorphic cuprous complexes with different optical properties: Synthesis, characterization and TD-DFT calculations.
Tao XD, et al.
Polyhedron, 144(9), 36-43 (2018)