About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11Cu
CAS番号:
分子量:
182.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
184-191 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)c([Cu])c(C)c1
InChI
1S/C9H11.Cu/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;/h4-5H,1-3H3;
InChI Key
BBUKMFLZOHNUQU-UHFFFAOYSA-N
詳細
メシチル銅(I)は、非常に可溶性の高い耐熱性有機銅化合物であり、有機合成においてメタル化反応試薬として一般的に使用されています。 混合銅酸リチウム試薬において、メシチル銅は有用な″保持基″となります。湿気や空気に非常に敏感なため、無水条件下で反応を行う必要があります。
アプリケーション
メシチル銅(I)は、下記の合成に使用できます:
化学量論的C−CおよびC−ヘテロ原子結合形成反応における選択的メシチル基転移試薬としても使用できます。
- Cu(I)アルコキシド、シロキシド、リン酸、アミド、およびリン化物などのホモおよびヘテロ銅(I)錯体
- 生物模倣型モデル化合物などの生体関連銅(I)錯体
- 安定一級アミンからの銅ナノ粒子
化学量論的C−CおよびC−ヘテロ原子結合形成反応における選択的メシチル基転移試薬としても使用できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
736627-5G:4548173924472
736627-BULK:
736627-1G:4548173924465
736627-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mesitylcopper-a powerful tool in synthetic chemistry
Stollenz M and Meyer F
Organometallics, 31(22), 7708-7727 (2012)