About This Item
化学式:
Ru(C5H7O2)3
CAS番号:
分子量:
398.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Ru](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ru/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI Key
RTZYCRSRNSTRGC-LNTINUHCSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルテニウム(III)アセチルアセトナートは、暗紫色の固体で、有機溶媒に高い溶解性を示します。酸化および還元の速度が速く、効率的な電気化学反応を促進します。ナノ材料合成、太陽電池、電池、スーパーキャパシタなどの分野で広く使用されています。
アプリケーション
ルテニウム(III)アセチルアセトナートは、以下のような用途に使用できます:
- 酸化還元フロー電池の電解質として。電池の電圧効率を高めるのに役立ちます。
- スーパーキャパシタ用途の均質分散ルテニウムナノ粒子を合成するための出発物質として。
- 亜鉛空気電池や水の完全分解反応において優れた触媒性能を発揮するルテニウム単原子多機能電極触媒を合成するための前駆体として。
- 固体高分子形燃料電池用の Ru2P 陽極触媒の製造に。水素酸化反応の性能を向上させます。
- 信頼性が高く安定したカソード界面層として、太陽電池の効率と安定性を大幅に向上させます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
282766-BULK:
282766-5G:
282766-VAR:
282766-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuxiao Zhang et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(2), 278-285 (2018-12-07)
Molybdenum disulfide (MoS2 ) has been regarded as a favorable photocatalytic co-catalyst and efficient hydrogen evolution reaction (HER) electrocatalyst alternative to expensive noble-metals catalysts, owing to earth-abundance, proper band gap, high surface area, and fast electron transfer ability. In order
Bih-Show Lou et al.
Scientific reports, 6, 19949-19949 (2016-01-29)
The synthesis of highly dispersed and stable ruthenium nanoparticles (RuNPs; ca. 2-3 nm) on porous activated carbons derived from Moringa Oleifera fruit shells (MOC) is reported and were exploited for supercapacitor applications. The Ru/MOC composites so fabricated using the biowaste carbon
Tuenissen, H.T. Elsevier, C.J.
Chemical Communications (Cambridge, England), 667-667 (1997)
Kaipeng Liu et al.
Nature communications, 11(1), 1263-1263 (2020-03-11)
Single-atom catalysts (SACs) have demonstrated superior catalytic performance in numerous heterogeneous reactions. However, producing thermally stable SACs, especially in a simple and scalable way, remains a formidable challenge. Here, we report the synthesis of Ru SACs from commercial RuO2 powders
Ming Zhao et al.
ACS nano, 13(6), 7241-7251 (2019-05-31)
Owing to their highly open structure and a large number of low-coordination sites on the surface, noble-metal nanoframes are intriguing for catalytic applications. Here, we demonstrate the rational synthesis of Ru cuboctahedral nanoframes with enhanced catalytic performance toward hydrazine decomposition.