Merck
920312
Sigma-Aldrich
水酸化リチウム
anhydrous, 99.9% trace metals basis
別名:
LiOH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiOH
CAS番号:
分子量:
23.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
mp
470 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Lithium hydroxide is utilized in lithium ion batteries and lithium sulfer batteries, typically for synthesis of cathodes and electrolytes. Anhydrous lithium hydroxide utilized in synthesis can increase efficiency and decrease production costs of synthesis of industrial materials. [3]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
920312-500G:
920312-BULK:
920312-VAR:
920312-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)