About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H21N3
CAS番号:
分子量:
171.28
Beilstein:
2352408
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.457
bp
88-89 °C/43 mmHg (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)\C(=N/C(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H21N3/c1-9(2,3)10-8(11(4)5)12(6)7/h1-7H3
InChI Key
YQHJFPFNGVDEDT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-tert-ブチル-1,1,3,3-テトラメチルグアニジン(バートン塩基)はカップリング反応促進のために使用される、従来の無機塩基に代わる優れた代替品です。
アプリケーション
- Dinaphthyl etherの合成:2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidineを含むバートン塩基を用いて、高度に酸素化されたdinaphthyl etherの合成のためのSNAr反応を促進し、複雑な有機合成プロセスにおける触媒としての有効性を実証しています(Wipf and Lynch, 2003)。
注意
外観上の注意点:保管中に沈殿を生ずることがあります。沈殿は濾過することにより容易に分離することができます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
20615-BULK:
20615-INTR:
20615-5ML:
20615-25ML:
20615-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
D.H.R. Barton et al.
Organic Syntheses, 74, 103-103 (1997)
Peter Wipf et al.
Organic letters, 5(7), 1155-1158 (2003-03-28)
[reaction: see text] Electron-rich dinaphthyl ethers were synthesized by S(N)Ar reactions between naphthols and activated fluoronaphthalenes. 2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine (Barton's base) was found to be an excellent, mild alternative to traditional inorganic bases for promoting the coupling reaction.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
20615-25ML | 4061838768483 |
20615-5ML | 4061837639067 |