Merck
158496
Sigma-Aldrich
プロトン スポンジ
99%
別名:
1,8-ビス(ジメチルアミノ)ナフタレン, N,N,N′,N′-テトラメチル-1,8-ナフタレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6[N(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
214.31
Beilstein:
396782
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
mp
49-51 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear (faint yellow to dark yellow to dark red)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)c1cccc2cccc(N(C)C)c12
InChI
1S/C14H18N2/c1-15(2)12-9-5-7-11-8-6-10-13(14(11)12)16(3)4/h5-10H,1-4H3
InChI Key
GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロトンスポンジは、アルコキシカルボニル化、脱フッ化水素化、アリール化、および分子内環化反応に使用される求核塩基です。
プロトンスポンジは1,8-ジメチルアミノナフタレンとも呼ばれます。強塩基ですが立体的効果により求核的性質は弱くなっています。また、arachno-6,9-C2B8H14 と選択された塩化アシル間の反応にも用いられます。効果的なH+スカベンジャーとして試験されています。
アプリケーション
炭素置換t-BuNH-8,9-R,R′-nido-7,8,9-C3B8H9 (R,R′ = H,H; MeH; Me,Me; Ph,H and Ph,Ph) tricarbollide化合物の合成に、プロトンスポンジを用いることができます。また、飽和フルオロアルキル(ヒドリド)イリジウム複合体の調製にも使用されました。
立体効果のために弱い求核性を示す、きわめて強い塩基です
法的情報
Proton-sponge is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
158496-10G:
158496-BULK:
158496-VAR:
158496-50G:
158496-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Unusual Reactivity of ?Proton Sponge? as a Hydride Donor to Transition Metals: Synthesis and Structural Characterization of Fluoroalkyl (hydrido) Complexes of Iridium (III) and Rhodium (III).
Hughes RP, et al.
Organometallics, 20(14), 3190-3197 (2014)
Mario Bakardjiev et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(17), 4186-4190 (2010-04-15)
Treatment of C-substituted nido dicarbadecaboranes 5,6-R',R-5,6-C(2)B(8)H(10) (1) (where R',R = H,H (1a); H,Me, (1b); Me,Me, (1c); H,Ph, (1d) and Ph,Ph, (1e) with 1,8-bis-(dimethylamino)naphthalene (proton sponge = PS) and t-BuNC in CH(2)Cl(2), followed by acidification, generated a series of pure neutral
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 857-857 (1991)
Nanocluster Formation and Stabilization Fundamental Studies. 2. Proton Sponge as an Effective H^+ Scavenger and Expansion of the Anion Stabilization Ability Series.
Ozkar S and Finke RG.
Langmuir, 18(20), 7653-7662 (2002)
Mario Bakardjiev et al.
Inorganic chemistry, 52(15), 9087-9093 (2013-07-28)
Reactions between arachno-6,9-C2B8H14 (1) and selected acyl chlorides, RCOCl, in the presence of PS (PS = "proton sponge", 1,8-dimethylamino naphthalene) in CH2Cl2 for 24 h at reflux, followed by in situ acidification with concentrated H2SO4 at 0 °C, generate a