Merck
581325-U
Supelco
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
Ascentis RP18 HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® C18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
標識化の程度
25% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
表面被覆率
3.7 μmol/m2
不純物
<5 ppm metals
マトリックス
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
operating pH range
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AscentisカラムファミリーはSupelcoの科学者達が開発した第4世代のHPLCカラム技術です。Ascentisは孔径100Åの高純度シリカ(粒径は3、5、10 μm)に官能基を結合させています。カラムは低分子用として設計されており、マイクロカラム(内径1.0 mm)から調製用(内径50 mm)まで揃っています。ファミリーにはC18、C8、Phenyl、Siに加えて、極性基導入型であるRP-Amideがあります。
Ascentis C18は、検出しにくい化合物に対しても、対称的なピーク形状と優れた保持時間を示す、非常に安定した信頼性の高いHPLCカラムの第一候補です。
アプリケーション
  • プロテオタイプトリプシンペプチドの多重標的非標識質量分析による組換えヒトインスリンおよび生合成インスリン類似体の同定。: この研究では、インスリン類似体の同定におけるプロテオタイプトリプシンペプチドの分離に Ascentis® C18 HPLC カラムを使用し、プロテオーム解析のための標的質量分析への応用を強調しました(Qasem RJ et al., 2019)。
  • 局所用クリーム製剤中のベタメタゾン-17-バレレート、フシジン酸、ソルビン酸カリウム、メチルパラベン、プロピルパラベンの同時分析のための新しい安定性指示 HPLC 法の開発と検証。: この研究では、複数の化合物の同時分析に Ascentis® C18 HPLC カラムを使用した HPLC 法を開発および検証し、医薬品製剤の安定性試験における堅牢性を実証しました(Byrne J et al., 2014)。
  • プロポリス抽出物の代謝物プロファイリングのための HPLC-DAD 法と HPLC-ESI-MS/MS 法。: この研究では、HPLC-DAD および HPLC-ESI-MS/MS を使用したプロポリス抽出物の代謝産物プロファイリングに Ascentis® C18 HPLC カラムを採用し、複雑な天然物分析におけるその有効性を示しました(Pellati F et al., 2011)。
  • 医薬品プロセス開発における高速分離のための 2.7 ミクロンの融合コアシリカ粒子と多孔質サブ 2 ミクロン粒子の実際的な比較。: この記事では、Ascentis® C18 を含むさまざまな HPLC カラム技術を比較し、医薬品プロセス開発に不可欠な高速分離におけるその性能を強調しました(Abrahim A et al., 2010)。
特徴および利点
  • 優れた保持率
  • 対称性高いピ-ク形状
  • 高い再現性
  • 完璧なLC-MS適合性
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
581325-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael Kühl et al.
eLife, 9 (2020-01-22)
Far-red absorbing chlorophylls are constitutively present as chlorophyll (Chl) d in the cyanobacterium Acaryochloris marina, or dynamically expressed by synthesis of Chl f, red-shifted phycobiliproteins and minor amounts of Chl d via far-red light photoacclimation in a range of cyanobacteria
Dipanjan Goswami et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(11), 1227-1241 (2009-07-14)
A LC-MS/MS method for plasma topiramate analysis is delineated involving least number of healthy volunteers. Topiramate and amlodipine internal standard (IS) were extracted by simple centrifuge-coupled solid-phase extraction and reverse-phase chromatographic separation was performed on an Ascentis C(18) column. Turbo-spray
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(5), 934-948 (2011-04-19)
In this study, the composition of polyphenols (phenolic acids and flavonoids) in propolis extracts was investigated by HPLC-DAD and HPLC-ESI-MS/MS by comparing the performance of ion trap and triple quadrupole mass analyzers. The analyses were carried out on an Ascentis
Federica Vacondio et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 46(1), 200-205 (2007-10-26)
A rapid, simple and sensitive liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method was developed and validated for the determination of the imidazole H(3) antagonist ROS203 in rat plasma, using the superior homologue ROS287 as internal standard. Analyses were performed on an Agilent
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1242, 43-58 (2012-05-09)
In this study, a detailed phytochemical characterization of Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts and dietary supplements was carried out for the first time by developing advanced chromatographic techniques, based on HPLC with diode array (DAD) and electrospray ionization-mass spectrometry
プロトコル
-glucoside chloride; Malvidin 3-glucoside; Delphinidin 3-(6-acetylglucoside); Cyanidin 3-(6-acetylglucoside); Petunidin 3-(6-acetylglucoside); Peonidin 3-(6-acetylglucoside); Malvidin 3-(6-acetylglucoside); Malvidin 3-(6-caffeoylglucoside); Petunidin 3-(6-cumarylglucoside); Peonidin 3-(6-cumarylglucoside); Malvidin 3-(6-cumarylglucoside)