Merck
241768
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-テトラメチルグアニジン
99%
別名:
N,N,N′,N′-テトラメチルグアニジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC(=NH)N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
115.18
Beilstein:
969608
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
52-54 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
InChI Key
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
アプリケーション
5価のビスマスによる第一級および第二級アルコ-ルから、アルデヒドおよびケトンへの酸化反応を促進します
ハロゲン化アルキルからアルキルニトリル、または3′-ニトロチミジンから3′-アルキルチミジンを合成する際に用いられている塩基です。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
241768-BULK:
241768-5ML:
241768-10KG:
241768-500ML:
241768-PZ:
241768-100ML:
241768-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 49, 10061-10061 (1993)
Synthetic Communications, 23, 2323-2323 (1993)
Tetrahedron Letters, 48, 2885-2885 (2007)
Jovana Vušurović et al.
ChemistryOpen, 6(6), 739-750 (2017-12-12)
Interactions of ribonucleic acid (RNA) with guanidine and guanidine derivatives are important features in RNA-protein and RNA-drug binding. Here we have investigated noncovalently bound complexes of an 8-nucleotide RNA and six different ligands, all of which have a guanidinium moiety
Sunipa Sarkar et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(27), 15582-15591 (2020-07-03)
Ionic liquids (ILs) have been extensively used for stabilization and long-term DNA storage. However, molecular level understanding of the role of the hydrogen bond of DNA with ILs in its stabilization is still inadequate. Two ILs, namely, 1,1,3,3-tetramethylguanidinium acetate (TMG)