Merck
690953
Sigma-Aldrich
N,N,N',N'-テトラメチルグアニジン
≥99.0% (GC)
別名:
1,1,3,3-テトラメチルグアニジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC(=NH)N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
115.18
Beilstein:
969608
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
不純物
≤0.50% water
APHA: ≤150
bp
162-163 °C (lit.)
密度
0.916 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
InChI Key
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N,N,N′,N′-テトラメチルグアニジンは以下の合成に使用できます。
  • ジヌクレオシドホスホトリエステル1
  • 1,1,3,3-テトラメチルグアニジニウム2-エチルヘキソエート2
  • テトラメチルグアニジンイオン液体(TMG IL)3
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
690953-25KG:
690953-VAR:
690953-10KG:
690953-1KG:
690953-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetramethyl guanidinium chlorosulfonate as a highly efficient and recyclable organocatalyst for the preparation of bis (indolyl) methane derivatives.
Kalla R, et al.
Catalysis Communications, 57, 55-59 (2014)
Deoxyribonucleoside cyclic N-acylphosphoramidites as a new class of monomers for the stereocontrolled synthesis of oligothymidylyl-and oligodeoxycytidylyl-phosphorothioates.
Wilk A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(10), 2149-2156 (2000)
Synthesis and thermal characterization of novel poly (tetramethylsilanthrylenesiloxane) and poly (tetramethylsilphenanthrylenesiloxane) derivatives.
Sato I, et al.
Polymer Bull., 59(5), 607-617 (2007)
G V S M Carrera et al.
Faraday discussions, 183, 429-444 (2015-09-22)
In this report, novel systems, based on highly abundant saccharides, D-mannose, D-glucose, β-cyclodextrin, alginic acid and mannitol, in combination with an organic superbase, tetramethylguanidine (TMG) or 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU), are studied for carbon dioxide capture. With D-mannose and D-glucose, several ratios