Merck
F15803
Sigma-Aldrich
ホルムアミジン 酢酸塩
99%
別名:
ホルムアミジン酢酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HN=CHNH2 · CH3COOH
CAS番号:
分子量:
104.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
158-161 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H]C(N)=N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)
InChI Key
XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ホルムアミジン酢酸塩は、複素環式化合物の合成において試薬として一般的に使用される有機化合物です。
アプリケーション
ホルムアミジン酢酸塩は、ペロブスカイト太陽電池用のホルムアミジニウム三ヨウ化鉛(FAPbI3)ペロブスカイトの作成に広く使用されます。また、ディスプレイのアプリケーションでエミッターとして使用する、ホルムアミジニウム臭化鉛ナノクリスタルの合成にも使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F15803-VAR:
F15803-500G:
F15803-5G:
F15803-BULK:
F15803-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Monodisperse formamidinium lead bromide nanocrystals with bright and stable green photoluminescence
Protesescu L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(43), 14202-14205 (2016)
Nanowire lasers of formamidinium lead halide perovskites and their stabilized alloys with improved stability
Fu Y, et al.
Nano Letters, 16(2), 1000-1008 (2016)
Additive-modulated evolution of HC (NH2) 2PbI3 black polymorph for mesoscopic perovskite solar cells
Wang Z, et al.
Chemistry of Materials, 27(20), 7149-7155 (2015)
He Huang et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-01-08)
Metal halide perovskites are promising materials for a range of applications. The synthesis of light-emitting perovskite nanorods has become popular recently. Thus far, the facile synthesis of perovskite nanorods remains elusive. In this work, we have developed a facile synthesis
Xiaoqing Jiang et al.
Scientific reports, 7, 42564-42564 (2017-02-18)
Herein, we successfully applied a facile in-situ solid-state synthesis of conducting polymer poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) as a HTM, directly on top of the perovskite layer, in conventional mesoscopic perovskite solar cells (PSCs) (n-i-p structure). The fabrication of the PEDOT film only