アッセイ
98%
形状
crystals
bp
217-219 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C5H5NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-4,6H
InChI Key
ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 緑膿菌の検出のための、ピリミジンをベースとする機能性蛍光有機ナノ粒子プローブ:この研究では、緑膿菌の検出を目的として、ピロール-2-カルボキシアルデヒドを使用してピリミジンをベースとする蛍光ナノ粒子プローブを開発し、微生物学における診断能力を向上させました(Kaur G et al., 2015)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P73404-100G:
P73404-5G:
P73404-25G:
P73404-BULK:
P73404-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde