Merck
396788
Sigma-Aldrich
エチルホルムイミダート 塩酸塩
別名:
エチルメタンイミダート 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC(=NH)OC2H5·HCl
CAS番号:
分子量:
109.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
75 °C (dec.) (lit.)
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCOC=N
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-2-5-3-4;/h3-4H,2H2,1H3;1H
InChI Key
JPUTTYRVDANTBN-UHFFFAOYSA-N
詳細
エチルホルムイミダート塩酸塩は窒素を含む有機化合物構成ブロックです。加熱されると分解してホルムアミジン塩酸塩、蟻酸エチル、および塩化エチルを生成します。
アプリケーション
エチルホルムイミダート塩酸塩は以下の化合物の合成に使用されています:
  • 5-アミノイミダゾール-4-カルボン酸 α- および β-リボチド
  • s-トリアジン
  • 2,3:5,6-di-O-イソプロピリデン-α- および -β-5-アミノ-4-エトキシカルボニル または -カルバモイル-イミダゾール D-マンノフラノシド
  • 5-アミノ-1-(2-ピリジル)イミダゾール
以下のような生物活性のある分子の合成に関与する反応物質:
  • ブレジニン(非環状前駆体のアミノ化を経由)
  • 抗真菌剤のオルニチン部位のアミジン接合体
関与する反応物質:
  • 分子間環化
  • シクリドアミドおよびアミン合成のためのMo-触媒存在下での非対称閉環メタセシス
  • ペプチド性 1-シアノピロリジンの合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
396788-50G:
396788-BULK:
396788-10G:
396788-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Purines, pyrimidines, and imidazoles part 54. Interconversion of some intermediates in the de novo biosynthesis of purine nucleotides.
Cusack NJ, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2316-2321 (1980)
Purines, pyrimidines, and imidazoles. Part XLI. Glycofuranosylamines derived from D-xylose, D-glucose, D-mannose, and L-rhamnose and their use in the synthesis of pyrimidine and imidazole nucleosides.
Cusack NJ, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 73-81 (1974)
Purines, pyrimidines, and imidazoles. XL. A new synthesis of a D-ribofuranosylamine derivative and its use in the synthesis of pyrimidine and imidazole nucleosides.
N J Cusack et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin transactions 1, 16, 1720-1731 (1973-01-01)
Synthesis of the S-Triazine System. Iii. 1 Trimerization of Imidates.
Schaefer FC and Peters GA.
The Journal of Organic Chemistry, 26(8), 2771-2784 (1961)
Rhodd EH and von Richter V.
Chemistry of Organic Compounds: Pt. B. Aliphatic compounds, 551-551 (1951)