主要文書
8.14653
Sigma-Aldrich
Formamidine acetate
for synthesis
別名:
Formamidine acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH4N2 · xC2H4O2
CAS番号:
分子量:
44.06 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
222-442-5
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
自己発火温度
565 °C
有効性
2510 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
mp
156-160 °C
溶解性
832 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H3]C=N.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)
InChI Key
XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Color (visual): colourless to yellowish powder
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2