グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder or crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
N=CN.[H]Br
InChI
1S/CH4N2.BrH/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H
InChI Key
QWANGZFTSGZRPZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
901437-10G:
901437-BULK:
901437-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
901437-10G | 4061835508372 |