主要文書
8.06020
Sigma-Aldrich
Methylammonium chloride
for synthesis
別名:
Methylammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH6ClN
CAS番号:
分子量:
67.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
209-795-0
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
有効性
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
225-230 °C/20 hPa
mp
228-233 °C
かさ密度
1100 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[N+H3]C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChI Key
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 228 °C
Melting range (upper value): ≤ 233 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
408.7 °F - closed cup
引火点(℃)
209.3 °C - closed cup