Merck
901434
Sigma-Aldrich
ヨウ化メチルアンモニウム
greener alternative
≥99%, anhydrous
別名:
Methanamine, hydriodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH6IN
CAS番号:
分子量:
158.97
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/CH5N.HI/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChI Key
LLWRXQXPJMPHLR-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
Methylammonium iodide(MAI)は、ペロブスカイト太陽電池の開発において広く使用されています。MAIは、ペロブスカイト薄膜の作製において前駆体物質として一般的に使用されています。ペロブスカイト結晶構造の形成に必要なメチルアンモニウムカチオン(CH3NH3+)およびヨウ素アニオン(I-)の供給源として機能します。
有機ハロゲン化合物ベースのペロブスカイト物質であるヨウ化メチルアンモニウムは、高性能有機太陽電池の製作に使用できます。
有機ハロゲン化物ベースのペロブスカイトは、太陽電池アプリケーション用の重要な材料として出現しました。含水分量が非常に低い弊社のペロブスカイト前駆体は、ペロブスカイトベースの太陽電池のバンドギャップ、キャリア拡散長、および電力変換効率の最適化に必要な混合カチオンまたはアニオンペロブスカイトの合成に有用です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901434-VAR:
901434-BULK:
901434-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Deciphering the role of impurities in methylammonium iodide and their impact on the performance of perovskite solar cells
Levchuk I, et al.
Advanced Materials Interfaces, 3(22), 1600593-1600593 (2016)
Crystallization of a perovskite film for higher performance solar cells by controlling water concentration in methyl ammonium iodide precursor solution
Adhikari N, et al.
Nanoscale, 8(5), 2693-2703 (2016)
Entropic stabilization of mixed A-cation ABX3 metal halide perovskites for high performance perovskite solar cells.
Yi C, et al.
Energy & Environmental Science, 9, 656-656 (2016)
Recent Advances in Hybrid Halide Perovskites-based Solar Cells.
Kalyanasundaram K, et al.
Material Matters , 11, 3-3 (2016)
Photovoltaic mixed-cation lead mixed-halide perovskites: links between crystallinity, photo-stability and electronic properties.
Rehman W, et al.
Energy & Environmental Science, 10, 361-361 (2017)
資料
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.