Merck
208302
Sigma-Aldrich
チオシアン酸鉛(II)
99.5% trace metals basis
別名:
チオシアン酸鉛, 鉛(II)ロダニド, 鉛スルホシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pb(SCN)2
CAS番号:
分子量:
323.36
Beilstein:
3687984
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
powder
mp
190 °C (dec.) (lit.)
溶解性
cold water: soluble 200 part(lit.)
water: soluble 50 part (boiling)(lit.)
密度
3.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#CS[PbH2]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Pb/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
InChI Key
VRNINGUKUJWZTH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チオシアン酸鉛(II)は、次の用途で使用できます。
  • Schiff塩基ラリアットクラウンエーテルであるN,N′-ビス(3-(サリチルアルジミノ)ベンジル)-4,13-ジアザ-18-クラウン-6との錯体の形成。
  • 大細孔メソ多孔性シリカ材料にグラフトした2つのダンシル蛍光団を有するカリックスアレーンの錯体化および蛍光特性を研究するため。
  • (ジクロロド)ベンゼンの存在下におけるアルキンの1,2-ジチオシアン酸化の試薬として。
  • 太陽電池に使用するペロブスカイトフィルムを合成する前駆物質として。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208302-100G:4548173115214
208302-5G:4548173115238
208302-500G:4548173115221
208302-VAR:
208302-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A mesoporous silica functionalized by a covalently bound calixarene-based fluoroionophore for selective optical sensing of mercury (II) in water
M'etivier R, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(27-28), 2965-2973 (2005)
(Dichloroiodo) benzene and lead (II) thiocyanate as an efficient reagent combination for stereoselective 1, 2-dithiocyanation of alkynes
Prakash O, et al.
Tetrahedron Letters, 42(4), 553-555 (2001)
O Prakash et al.
The Journal of organic chemistry, 66(6), 2019-2023 (2001-04-13)
The combination reagent (dichloroiodo)benzene and lead(II) thiocyanate in dichloromethane effects oxidation of various enol silyl ethers, ketene silyl acetals, and beta-dicarbonyl compounds, thereby providing an efficient and convenient method for alpha-thiocyanation of carbonyl and beta-dicarbonyl compounds.
Lewis-base adducts of lead (II) compounds. XX. Synthesis and structure of the 1: 1 adduct of pyridine with lead (II) thiocyanate.
Harrowfield JM, et al.
Australian Journal of Chemistry, 49(10), 1165-1169 (1996)
A mesoporous silica functionalized by a covalently bound calixarene-based fluoroionophore for selective optical sensing of mercury (II) in water.
Metivier R, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(27-28), 2695-2673 (2005)