Merck
255718
Sigma-Aldrich
フッ化セシウム
99.99% trace metals basis
別名:
NSC 84270
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CsF
CAS番号:
分子量:
151.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
682 °C (lit.)
溶解性
methanol: slightly soluble(lit.)
pyridine: insoluble(lit.)
密度
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エノールトリフレートとビニルボロン酸のスズキカルボニル化カップリング反応における塩基として使用されます。
光触媒および超伝導に応用されている単結晶Dion-Jacobson相CsLaTa2O7の合成に使用。
反応物質としての用途:
  • フルオロアリル化合物を合成するためのビルディングブロックの調製
  • 有機溶媒-水の中性pH混合緩衝液中でアルキルシリルエーテルを加水分解することによるアルコール合成
  • フルオロビニル化合物を形成するアルキニルヨードニウム塩の求核的フッ素化
  • 求核的芳香族置換(SNAr)反応
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Adrenal gland
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
255718-50G:4548173956350
255718-BULK:
255718-10G:4548173956343
255718-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
European Journal of Organic Chemistry, 2152-2152 (2007)
Takashi Okitsu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (47)(47), 6330-6332 (2008-12-03)
A highly efficient and rapid total synthesis of 9Z-retinoic acid was accomplished by caesium fluoride-promoted Stille coupling reaction; using a common building block, 9Z-retinoic acid analogues were also prepared by the same method without isomerisation of the Z-double bond.
S Nelson et al.
Science (New York, N.Y.), 265(5173), 774-777 (1994-08-05)
Neurons in the primary visual cortex of the cat are selectively activated by stimuli with particular orientations. This selectivity can be disrupted by the application of antagonists of the inhibitory neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA) to a local region of the
Nongmaithem Jiten Singh et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(8), 3808-3815 (2006-02-24)
The structures, stabilities, thermodynamic quantities, dissociation energies, infrared spectra, and electronic properties of CsF hydrated by water molecules are investigated by using density functional theory, Møller-Plesset second-order perturbation theory (MP2), coupled cluster theory with singles, doubles, and perturbative triples excitations
E D Risby et al.
Archives of general psychiatry, 48(6), 513-524 (1991-06-01)
As part of a study of the effects of lithium carbonate on neurochemical function in man, platelet and lymphocyte adenylate cyclase activity and lymphocyte beta-adrenergic receptor binding characteristics were determined before and after 2 weeks of lithium treatment in 10