Merck
401528
Sigma-Aldrich
フッ化ビスマス(III)
≥99.99% trace metals basis
別名:
Trifluorobismuthine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BiF3
CAS番号:
分子量:
265.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: bismuth
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
溶解性
H2O: insoluble(lit.)
密度
8.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Bi](F)F
InChI
1S/Bi.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
401528-BULK:
401528-VAR:
401528-5G:
401528-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
401528-25G
401528-5G4061838139351