グレード
reagent grade
アッセイ
≥98%
フォーム
powder, chunks or granules
反応適合性
reagent type: catalyst
core: bismuth
bp
447 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ビスマス(III)はビスマスと塩素の反応により調製することのできる無機塩の1つです。
アプリケーション
塩化ビスマス(III)は次のようなプロセスで触媒として用いられることがあります:
- エポキシドのアルコール分解、アセトリシスおよび加水分解による相当する β-アルコキシおよび β-アセトキシアルコールおよびジオールの生成。
- アンモニウムチオシアン酸を用いたオキシランからチイランの調製。
- カルボニル化合物、アミンおよびジアルキル亜リン酸の 3 成分カップリングによる α-アミノホスホン酸の生成。
- アリルトリメチルシランによる 2 級ベンジルアルコールのアリル化。
- ジエンと α-カルボニルエチレニックジエノフィル間での [4+2] 環状付加。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
224839-25G:
224839-100G:
224839-BULK:
224839-VAR:
224839-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daintith J
The facts on file dictionary of chemistry, 28-28 (2014)
Bismuth (III) chloride (BiCl3)-An efficient catalyst for mild, regio-and stereoselective cleavage of epoxides with alcohols, acetic Acid and water.
Mohammadpoor-Baltork I.
Synthetic Communications, 30(13), 2365-2374 (2000)
Bismuth (III) chloride-catalyzed direct deoxygenative allylation of substituted benzylic alcohols with allyltrimethylsilane
De SK & Gibbs RA.
Tetrahedron Letters, 46(48), 8345-8350 (2005)
The carbonyl-Diels-Alder reaction catalyzed by bismuth (III) chloride.
Robert H, et al.
Tetrahedron Letters, 39(10), 1161-1164 (1998)
Bismuth (III) Chloride; A Mild and Efficient Catalyst for Synthesis of Thiiranes from Oxiranes.
Mohammadpoor-Baltork I and Aliyan H.
Synthetic Communications, 28(21), 3943-3947 (1998)