Merck
341010
Sigma-Aldrich
ヨウ化ビスマス(III)
99%
別名:
トリヨードビスムタン, 三ヨウ化ビスマス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BiI3
CAS番号:
分子量:
589.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
408 °C (lit.)
密度
5.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Bi](I)I
InChI
1S/Bi.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ヨウ化ビスマス(III)または三ヨウ化ビスマスは非毒性であるため、環境に負担をかけない触媒として使用されています。さらに、次の反応で触媒として使用できます。
  • 水中のアセタールおよびケタールの官能基選択的脱保護。
  • チオ尿素とアミンのグアニル化反応による多置換グアニジンの合成。
  • カルボニル化合物のスルフェニル化。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
341010-100G:4548173988092
341010-BULK:
341010-VAR:
341010-25G:4548173988108
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bismuth (III) Halides and Sulfate as Highly Efficient Catalyst for the Sulfenylation of Carbonyl and Related Compounds1
Komatsu N, et al.
Synlett, 1995(09), 984-986 (1995)
The first bismuth (III)-catalyzed guanylation of thioureas
Cunha S and Rodrigues Jr MT
Tetrahedron Letters, 47(39), 6955-6956 (2006)
Environmentally friendly organic synthesis using bismuth compounds: bismuth (III) iodide catalyzed deprotection of acetals in water
Bailey AD, et al.
Tetrahedron Letters, 49(4), 691-694 (2008)
Wenhua Bi et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (44)(44), 5743-5745 (2008-11-15)
The dehydration of a iodobismuthate hybrid built up from Bi(4)I(16) clusters and protonated L-cystine molecules involves an unprecedented reversible dynamic structural change in the solid state leading to 1D BiI(4) chains and 1D helical molecular chains, highlighting the templating effect
Jie Sun et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 79(5), 904-908 (2011-05-10)
A novel series of Ge-Te-BiI(3) chalcogenide glasses were prepared by traditional melt-quenching method and the glass-forming region was determined. Properties measurements including density, Vis-NIR and infrared (IR) transmission spectra with FTIR, XRD, DSC were adopted to analyze the composition, structure
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
341010-100G4061833546857
341010-25G4061826753514