Merck
449717
Sigma-Aldrich
フッ化カルシウム
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
フルオロスパー, 亜フッ素酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaF2
CAS番号:
分子量:
78.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38050110
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
2500 °C (lit.)
密度
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Ca]F
InChI
1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 多機能性フッ化カルシウムナノ粒子を用いたマルチモーダルイメージング - この研究では、マルチモーダルイメージングの応用を強化するためのフッ化カルシウム格子へのイオンの統合について調査しています(M Straßer et al., 2017)。
  • 歯科用フッ化カルシウムナノ粒子の調製と特性評価 - 歯科充填材の改善を目的とした、歯科用複合材料に使用するナノサイズのフッ化カルシウムの調製について考察しています(MS Al-Ajely et al., 2018)。
  • 高濃度フッ化物含有半導体産業廃水処理のためのフッ化カルシウム結晶化プロセスの最適化 - 工業排水処理のためのフッ化カルシウム結晶化の最適化について調査しています(A Sinharoy et al., 2024)。
  • 低品位バナジウム含有頁岩からのバナジウム抽出物に対するフッ化カルシウムと超音波の相乗的強化メカニズム - 頁岩からのバナジウム抽出物に対する超音波とフッ化カルシウムの併用効果を調査した研究です(B Chen et al., 2021)。
  • 硫酸ドープによるフッ化カルシウム結晶の凝集促進 - 産業応用に重要なフッ化カルシウム結晶の凝集に対する硫酸ドープの影響を研究しています(T Wang et al., 2024)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
449717-5G-PW:
449717-VAR:
449717-5G:
449717-25G-PW:
449717-BULK:
449717-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bioceram. Proc. Int. Symp. Ceram. Med., 7, 279-279 (1994)
Australian Journal of Chemistry, 49, 897-897 (1996)
Jason S Lupoi et al.
Biotechnology for biofuels, 8, 98-98 (2015-07-23)
Slow-degrading, fossil fuel-derived plastics can have deleterious effects on the environment, especially marine ecosystems. The production of bio-based, biodegradable plastics from or in plants can assist in supplanting those manufactured using fossil fuels. Polyhydroxybutyrate (PHB) is one such biodegradable polyester
J M ten Cate
European journal of oral sciences, 105(5 Pt 2), 461-465 (1997-12-12)
Low concentrations of fluoride have a beneficial effect on enamel and dentin de- and remineralization. After fluoride treatments, such as topical applications, rinses or dentifrices, salivary fluoride concentrations decrease exponentially in a biphasic manner to very low concentrations within a
G Rølla
Acta odontologica Scandinavica, 46(6), 341-345 (1988-12-01)
The literature concerning the formation and stability of CaF2 in the oral environment is reviewed. In early work the CaF2 formed during topical application with fluoride was assumed to be beneficial. It was suggested that it could protect the enamel
資料
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).