Merck
348082
Sigma-Aldrich
カリウムジクロロアセタート
98%
別名:
ジクロロ酢酸 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2CHCO2K
CAS番号:
分子量:
167.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
powder, crystals or chunks
反応適合性
core: potassium
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[K+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.K/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
KDGSZJXXQWMOKP-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
  • Suppressing Residual Lead Iodide and Defects in Sequential-Deposited Perovskite Solar Cell via Bidentate Potassium Dichloroacetate Ligand: Introduces potassium dichloroacetate to passivate residual lead iodide defects in perovskite solar cells, enhancing their efficiency and stability (Y Yang, J Liang, Z Zhang, C Tian, X Wu, 2022).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
348082-BULK:
348082-50G:
348082-VAR:
348082-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ロテノン ≥95%
Sigma-Aldrich
R8875
ロテノン
Nora Yucel et al.
Cell reports, 27(13), 3939-3955 (2019-06-27)
The impact of glucose metabolism on muscle regeneration remains unresolved. We identify glucose metabolism as a crucial driver of histone acetylation and myogenic cell fate. We use single-cell mass cytometry (CyTOF) and flow cytometry to characterize the histone acetylation and
R Commander et al.
Nature communications, 11(1), 1533-1533 (2020-03-27)
Phenotypic heterogeneity exists within collectively invading packs of tumor cells, suggesting that cellular subtypes cooperate to drive invasion and metastasis. Here, we take a chemical biology approach to probe cell:cell cooperation within the collective invasion pack. These data reveal metabolic