グレード
for analytical purposes
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
≥300 °C (lit.)
溶解性
acetonitrile: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ニッケル(I)サレンによる6-ブロモ-1-ヘキセンの電極触媒還元
- 電気化学的重合による共役系オリゴマーの合成
- 高性能スーパーキャパシタの作製
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
242144-VAR:
242144-100G:
242144-25G:4548173123011
242144-5G:4548173123028
242144-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック