Merck
00768
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート
for electrochemistry, ≥99.0% (HPLC)
別名:
EMIMBF4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11BF4N2
CAS番号:
分子量:
197.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
liquid
不純物
≤200 ppm water
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
密度
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボレートは、電気化学的研究において電解質として広く使用されている室温イオン性液体です。この化合物の水素結合を研究するために、拡散係数、13Cスピン-格子緩和時間および核Overhauser強化のNMR法による分析が行われています。密度、粘度、熱安定性、表面張力、屈折率、pHなどの基礎的な物理的および化学的特性のいくつかが、広範囲の温度にわたり研究されています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
00768-50G-F:4548173285733
00768-VAR-F:
00768-BULK-F:
00768-5G-F:4548173285726
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical study of copper in a basic 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate room temperature molten salt
Chen PY and Sun IW
Electrochimica Acta, 45(3), 441-450 (1999)
NMR evidence of hydrogen bonding in 1-ethyl-3-methylimidazolium-tetrafluoroborate room temperature ionic liquid
Huang JF, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 320(1-2), 7-11 (2001)
Physical and electrochemical properties of 1-alkyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate for electrolyte
Nishida T, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 120(2), 135-141 (2003)
The Room Temperature Ionic Liquid 1-Ethyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate: Electrochemical Couples and Physical Properties.
Fuller J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 144(11), 3881-3886 (1997)
Sungwon Lee et al.
Nature communications, 5, 5898-5898 (2014-12-20)
To measure electrophysiological signals from the human body, it is essential to establish stable, gentle and nonallergic contacts between the targeted biological tissue and the electrical probes. However, it is difficult to form a stable interface between the two for
資料
Ionic Liquids for Electrochemical Applications