About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15F6N3O4S2
CAS番号:
分子量:
419.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
詳細
販売制限が適用されることがあります。
アプリケーション
1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミドは、硝酸水溶液からのウラン(VI)の抽出における、N,N,N′,N′-テトラ(n-オクチル)ジグリコールアミド(TODGA)抽出剤の活性を亢進することができる疎水性イオン液体です。
注意
米国では販売しておりません
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
711713-INTR:
711713-100G:
711713-1KG:
711713-BULK:
711713-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synergistic extraction of uranium (VI) with TODGA and hydrophobic ionic liquid mixtures into molecular diluent.
Turanov AN, et al.
Separation and Purification Technology, 164, 97-106 (2016)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
711713-100G | 4061838254238 |
711713-1KG | 4061838254245 |