Merck
217964
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムテトラフルオロボラート
99%
別名:
Ammonium tetra-n-butyl tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(BF4)
CAS番号:
分子量:
329.27
Beilstein:
3577508
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
155-161 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 10%, clear, colorless
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BF4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラブチルアンモニウムテトラフルオロボラートは、一連のアリールケトン合成の電解質として使用されます。
テトラブチルアンモニウムテトラフルオロボラート(TBATFB)は相間移動触媒です。テトラフルオロホウ酸の30%水溶液と水酸化テトラブチルアンモニウムの40%水溶液を反応させて合成されます。テトラブチルアンモニウムテトラフルオロボラートは電解質として作用し、金上でのアルキルチオ硫酸の自己集合を阻害します。
アプリケーション
テトラブチルアンモニウムテトラフルオロボラートは以下のような研究で使用されます:
  • Δ9-テトラヒドロカンナビノール(Δ9-THC)のボルタンメトリー測定における支持電解質として。
  • 生物学的関連のある大環状ラクトン、サンサルバミドAの合成に。
  • サイクリックボルタンメトリーでの5,10,15,20-テトラ[3-(3-トリフルオロメチル)フェノキシ]ポルフィリンの酸化および還元電位測定における支持電解質として。
  • 1,10-フェナントロリンとの1:1添加物の調製。
  • その他のテトラブチルアンモニウム塩水溶液の調製に用いる。
  • 電導性ポリチオフェン合成時の電解質添加物として。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
217964-VAR:
217964-5G:4548173117560
217964-BULK:
217964-500G:4548173371979
217964-100G:4548173117546
217964-25G:4548173117553
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and properties of novel polythiophenes containing 1,3-dithiol-2-ylidene moieties.
Kozaki M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(2), 442-450 (1994)
Marco Antonio Balbino et al.
Forensic science international, 221(1-3), 29-32 (2012-04-25)
A new voltammetric method for the determination of Δ(9)-tetrahydrocannabinol (Δ(9)-THC) is described. The voltammetric experiments were accomplished in N-N dimethylformamide/water (9:1, v/v), using tetrabutylammonium tetrafluoroborate (TBATFB) 0.1mol/L as supporting electrolyte and a glassy carbon disk electrode as the working electrode.
Agnieszka Stolarczyk et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(5) (2019-03-07)
In this study, polycarbazole (PCz) is presented as a receptor structure for chemoresistive hydrogen sensors. The fabrication of the proposed sensors via electropolymerisation of PCz on interdigitated Pt electrodes is an inexpensive, cost-efficient, and repeatable method. Preliminary results presented in
Rajesh G Pillai et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(14), 9028-9033 (2011-06-23)
Spontaneous self-assembly of alkylthiosulfates on gold produce monolayers similar to the corresponding alkanethiols. Alkylthiosulfate self-assembly from THF solutions is inhibited in the presence of tetrabutylammonium tetrafluoroborate electrolyte. The mechanism of alkylthiosulfate self-assembly and the role of electrolyte and trace water
José Antonio Morales-Serna et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(21), 4940-4948 (2010-09-08)
A facile and mild macrolactonization reaction of ω-hydroxy acids was developed based on the transesterification of benzotriazole esters. Treatment of ω-hydroxy acids with 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDC) and 1-hydroxy benzotriazole (HOBT) in chloroform provided macrolactones in excellent yields. The reactions were