Merck
88012
Sigma-Aldrich
Tetraoctylammonium tetrafluoroborate
≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)7]4N(BF4)
CAS番号:
分子量:
553.69
Beilstein:
3642933
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0%
フォーム
crystals
mp
122-125 °C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.BF4/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
XLQKBXJFMKZSDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
88012-BULK-F:
88012-25G-F:4548173220727
88012-VAR-F:
88012-5G-F:4548173220710
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)