Merck
T19550
Sigma-Aldrich
テトラメチルアンモニウムテトラフルオロボラート
97%
別名:
Tetramethylammonium fluoroborate, [Me4N][BF4]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4N(BF4)
CAS番号:
分子量:
160.95
Beilstein:
3715404
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.BF4/c1-5(2,3)4;2-1(3,4)5/h1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
XWFABLFRYCHILB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
T19550-VAR:
T19550-25G:4548173212425
T19550-BULK:
T19550-100G:4548173212418
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ludmila Šimková et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 323, 106895-106895 (2021-01-12)
The molecule of 2,2-dinitroethene-1,1-diamine (FOX-7) is one of the most interesting molecules with multiple redox centres stabilized by push-pull effect. To reveal the detailed mechanism of its electrochemical process radical intermediates formed in the course of its electrochemical reduction in
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
T19550-25G4061833008386
T19550-100G