アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
170 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
[F-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.FH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GTDKXDWWMOMSFL-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
テトラメチルアンモニウムフルオリドはフッ化スルフリルと組み合わせてアリールフェノールをフッ化アリルに変換するために用いられることがあります。アミノシランと反応しin situでオニウムアミド塩基を生成します。オニウムアミド塩基はヘテロアレーンを脱プロトン化することができます。
ハロゲン交換に便利。
以下の反応物質です:
- 2‐置換アジリジニウム塩類のハロゲン化物で誘起された開環
- フルオロ脱ニトロ反応によるフルオロ芳香族の合成
- ハロゲン交換フッ素化によるイオン性液体セボフルランの合成
- フッ素化ポリ(オキソモリブデン酸)の合成
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
459135-BULK:
459135-VAR:
459135-5G:
459135-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nucleophilic deoxyfluorination of phenols via aryl Fluorosulfonate intermediates.
Schimler SD, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(4), 1452-1455 (2017)
Use of tetramethylammonium fluoride (TMAF) and alkali metal alkoxides as an activator for catalytic deprotonative functionalization of heteroaromatic C (sp2)?H bonds.
Inamoto K, et al.
Tetrahedron, 70(43), 7917-7922 (2014)
Martin-Louis Y Riu et al.
Science advances, 6(13), eaaz3168-eaaz3168 (2020-04-02)
This exploratory synthesis investigation was undertaken to determine the viability of replacing a single carbon vertex with another p-block element in a highly strained tetrahedrane molecule. Phosphorus was selected for this purpose because the stable molecular form of elemental phosphorus
Hui Chong et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(4), 2091-2098 (2011-11-08)
A new water-soluble conjugated polymer containing fluorene and boron-dipyrromethene repeat units in the backbones (PBF) that exhibits red emission was synthesized and characterized. Cationic PBF forms uniform nanoparticles with negatively charged disodium salt 3,3'-dithiodipropionic acid (SDPA) in aqueous solution through
Marta Matvienko et al.
PloS one, 8(2), e55913-e55913 (2013-02-15)
Several applications of high throughput genome and transcriptome sequencing would benefit from a reduction of the high-copy-number sequences in the libraries being sequenced and analyzed, particularly when applied to species with large genomes. We adapted and analyzed the consequences of