Merck
360120
Sigma-Aldrich
トリス(トリメチルシリル)アミン
98%
別名:
ニトリロトリス(トリメチルシラン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]3N
CAS番号:
分子量:
233.57
Beilstein:
1851880
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
72 °C/10 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27NSi3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
InChI Key
PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
360120-25G:
360120-BULK:
360120-5G:
360120-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)