Merck
711802
Sigma-Aldrich
(E)-N-ベンジリデン-4-メチルベンゼンスルホンアミド
99%
別名:
N-(p-メチルベンゼンスルホニル)ベンズアルドイミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13NO2S
CAS番号:
分子量:
259.32
Beilstein:
2115660
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
99%
フォーム
powder
mp
108-115 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\N=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
InChI Key
HVCKVBQOKOFBFH-RVDMUPIBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
711802-VAR:
711802-5G:
711802-BULK:
711802-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)