Merck
301108
Sigma-Aldrich
N-ベンジリデンベンゼンスルホンアミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SO2N=CHC6H5
CAS番号:
分子量:
245.30
Beilstein:
1964884
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
mp
78-81 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
O=S(=O)(\N=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2S/c15-17(16,13-9-5-2-6-10-13)14-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-11H/b14-11+
InChI Key
MPNRJEPBAYEQBY-SDNWHVSQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
301108-VAR:
301108-BULK:
301108-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)